Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Heavy-Duty Vacuum Carboy with Handle
Codice prodotto. 10274301
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
For Use With: Ideal for the most extreme service conditions; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Ideal for the most extreme service conditions, the Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Heavy Duty Vacuum Carboy is useful as a vacuum trap and will hold a full vacuum up to eight hours. Constructed of thick-walled natural polypropylene to provide added strength, it is supplied with a white 83B PP closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Customization options available for fluid transfer applications. Fit perfectly with a variety of optional 83B closures with standard tubing sets (such as Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Filling/Venting) and custom tubing set designs.
  • Autoclavabile quando le filettature di chiusura vengono liberate e il contenitore è vuoto
  • Non classificati per l'uso sotto pressione
Informazioni per l'ordine:
  • Per le opzioni di chiusura in applicazioni ermetiche, utilizzare con i tappi Nalgene a riempimento/sfiato rapido (n. cat. 2158) o con i tappi Nalgene di riempimento/sfiato (n. cat. 2162)
  • Alcuni degli accessori aggiuntivi sono i raccordi portagomma Nalgene (n. cat. 6149)
  • Per le misure da 1 a 5 l, fare riferimento a Nalgene Heavy Duty Vacuum Bottles (n. cat. 2126)
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 5 galloni
Capacità (sistema metrico) 20 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Descrizione Taniche da vuoto per impieghi gravosi
Diametro (sistema metrico) esterno 282 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Include Handles
Materiale Polipropilene
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carboy with Handle
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) margine 5.5 gal.
Volume (sistema metrico) margine 22.5 l