Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Jars with Cover
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10656011
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.2 L
4.6 L
Store and transport solids with these polypropylene jars that are chemically compatible with a wide range of lab materials.
Store and transport solids with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Jars. These jars are chemically compatible with a wide range of lab materials.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2.25 qt., 2.2L
Capacità (sistema metrico) 2.2 L
Capacità (sistema imperiale) 2.25 qt.
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) 5.2 in.
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport
Include Cover
Materiale Polypropylene
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Peso (sistema metrico) 0.33 kg
Chiarezza Translucent
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 192 mm
Product Type Jar
Altezza (sistema imperiale) 7.6 in.
Diametro (sistema metrico) 131 mm
Tipo di chiusura Lid