Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Quick Action Spigot
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10652561
Click to view available options
Product Type:
Spigot
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10652561
Marca: Thermo Scientific™ 64220010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: Nalgene carboys
Stop drips and keep your Nalgene carboys in service for years with these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Quick-Action Replacement Spigots. Includes an HDPE tubing adapter which accepts tubing with 1/4 or 5/16 in. I.D for added versatility.
Caratteristiche
  • Per l'uso con tubi con diametro interno di 5/8″ (1.6 cm)
  • Adattatore in HDPE per tubo da 1/4 5/16″ (0.6 o 0.8 cm) in dotazione
Note:
  • smontare il rubinetto prima di procedere con l'autoclavaggio; l'adattatore del tubo non è autoclavabile
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Tappi a rubinetto ad azione rapida in polipropilene
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 5/8 in. (includes adapter for 1/4 or 5/16 in. tubing)
Diametro sistema metrico) interno tubo 1.6 cm (include adattatore per tubi da 0.6 o 0.8 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Taniche Nalgene
Materiale Polipropilene con adattatore per tubi in HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Spigot