Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
Descrizione
I flaconi in Nalgene™ Thermo Scientific™ con flangia di tipo Tri-Clamp sono indicati per il trasferimento asettico di fluidi biofarmaceutici o per applicazioni di campionamento. Flaconi per centrifuga in PPCO modellati in copolimero di polipropilene trasparente. Ideali per la raccolta di cellule, il pelleting e la purificazione delle proteine in grandi volumi, questi flaconi semitrasparenti sono autoclavabili e hanno eccellenti proprietà di resistenza meccanica.
- For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
- Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 33,81 once |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| N. per custodia | 16 |
| N. per confezione | 4 |
| Capacità nominale | 1000 ml |
| Graduated | No |
| Forza max | 7100 x g |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.