Learn More
Thermo Scientific™ Flacone per centrifuga a fondo conico in PPCO Nalgene™, 175 ml
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I flaconi per centrifuga a fondo conico in PPCO di Thermo Scientific™ Nalgene™ stampati in solido e resistente copolimero di polipropilene sono ideali per applicazioni quali raccolta di cellule, granulazione e purificazione delle proteine in grandi volumi. Questi flaconi semitrasparenti sono autoclavabili e hanno eccellenti proprietà di resistenza chimica.
- Per la centrifugazione a velocità da bassa a moderata di campioni biologici e chimici
- Per ottenere prestazioni adeguate, i flaconi devono essere riempiti all'80% della capacità totale
- Da utilizzare con l'adattatore Nalgene per i flaconi per centrifuga a fondo conico (DS3126-0175)
- Autoclavabili, graduate e a tenuta ermetica†
Comprende:
Il flacone in polipropilene include un tappo ermetico con guarnizione in silicone per una maggiore tenuta ermetica, sicurezza alla massima velocità o quando si centrifugano materiali pericolosi
Nota: L'utilizzo con il rotore Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y non è consigliato a causa della profondità della cavità.
È possibile ottenere prestazioni a tenuta ermetica con questi due flaconi nel rotore Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX con l'adattatore 010-0152 limitando la velocità massima a 24,470 x g.
Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.
† La dicitura “a tenuta ermetica” si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti inferiori a 100 mm, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite d'acqua; b) sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/fiasche di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo il riempimento con acqua, capovolti per 15 minuti, non abbiano avuto fuoriuscite d'acqua.Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 175 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 5.91 oz. |
Colore | Translucent |
Descrizione | Conical-Bottom Bottle with PP Sealing Closure |
Materiale | PPCO |
N. per custodia | 36 |
N. per confezione | 4 |
Capacità nominale | 175 mL |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Vedi altri risultati |
† La dicitura “a tenuta ermetica” si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite d'acqua; b) sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/fiasche di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano avuto fuoriuscite d'acqua.