Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Nonsterile, Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Identify samples quickly with low-profile, color-coded closures molded of high-purity, low metal content PPCO resin.
121.20€ - 153.00€
Specifica
Descrizione Low-profile closures for micro packaging vials
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale PPCO
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10314053
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0110
11 mm Natural
121.20€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10786923
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0111
11 mm White
153.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10039302
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0112
11 mm Yellow
121.20€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10394143
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0114
11 mm Green
121.20€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10354193
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0115
11 mm Red
121.20€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10272953
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0116
11 mm Blue
121.20€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 21-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10199742
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-0118
11 mm Purple
121.20€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10632444
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-1111
11 mm Amber
121.20€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10099392
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
362821-1112
11 mm Pink
121.20€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer resin—excellent for PCR reagents.
Features:
  • Vials (listed separately) and closures are pressure-tested together at 7.5psig.
  • Non-sterile
  • Noncytotoxic and nonpyrogenic
  • Create a leakproof† seal when used with Nalgene Micro Packaging Vials
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order nonsterile vials separately (Cat. Nos. 362800, 362805).
Specifica
Specifica
Low-profile closures for micro packaging vials
PPCO
1000
Nalgene
500 Bag, 1000 Cs.
Closure
11 mm
Non-sterile
500
PPCO
ISO 13485:2016
11 mm
Documenti
Product Certifications
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.