Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable PPCO Wash Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4522012
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10618101
Marca: Thermo Scientific™ 24050500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce the risk of contamination when dispensing sterile water or reagents by using these autoclavable PPCO wash bottles.
Reduce the risk of contamination when dispensing sterile water or reagents by using autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Wash Bottles. Made from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. These squeeze bottles are flexible, contact-clear, and designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for reliable service. Bent stem dispensing tube retains its bend after autoclaving but bend angle can be modified by hand while warm if desired. The tight fit of the draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle.
  • Polypropylene screw/stem and draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Translucent
Include Vite/stelo e tubo di prelievo
Materiale PPCO
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 213 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 8.4 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 72.6 mm
Tipo di chiusura Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes