Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura e sieri.
87.50€ - 296.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Tipo di filtro | Membrane Filter |
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
N. per custodia | 12 |
Allerta:
ATTENZIONE: utilizzare solo flaconi sterili destinati all'uso con il vuoto. Utilizzare sempre le schermature di sicurezza durante le procedure in vuoto.
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Dimensione del collo della bottiglia (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Dimensione del collo della bottiglia (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10598282
|
Thermo Scientific™
596-4520 |
PES | 150 ml | 0.2 μm | 45 mm |
109.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10743281
|
Thermo Scientific™
296-3345 |
PES | 150 mL | 0.45 μm | 33mm |
92.90€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10319590
|
Thermo Scientific™
296-4545 |
PES | 150 ml | 0.45 μm | 45 mm |
92.50€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10526952
|
Thermo Scientific™
595-3320 |
PES | 500 ml | 0.2 μm | 33 mm |
130.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10300461
|
Thermo Scientific™
595-4520 |
PES | 500 ml | 0.2 µm | 45 mm |
153.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10706971
|
Thermo Scientific™
295-3345 |
PES | 500 mL | 0.45 μm | 33mm |
155.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10646421
|
Thermo Scientific™
295-4545 |
PES | 500 ml | 0.45 µm | 45 mm |
163.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10491093
|
Thermo Scientific™
597-3320 |
PES | 1000 mL | 0.2 μm | 33mm |
238.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10401103
|
Thermo Scientific™
597-4520 |
PES | 1000 ml | 0.2 µm | 45 mm |
296.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10352911
|
Thermo Scientific™
290-3320 |
SFCA | 150 mL | 0.2 μm | 33mm |
94.15€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10139560
|
Thermo Scientific™
290-4520 |
SFCA | 150 ml | 0.2 μm | 45 mm |
94.15€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10027780
|
Thermo Scientific™
290-3345 |
SFCA | 150 mL | 0.45 μm | 33mm |
94.15€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10624281
|
Thermo Scientific™
290-4545 |
SFCA | 150 ml | 0.45 μm | 45 mm |
94.15€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10037790
|
Thermo Scientific™
291-3320 |
SFCA | 500 mL | 0.2 μm | 33mm |
132.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10201371
|
Thermo Scientific™
291-4520 |
SFCA | 500 ml | 0.2 μm | 45 mm |
131.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10529051
|
Thermo Scientific™
291-3345 |
SFCA | 500 mL | 0.45 μm | 33mm |
132.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10549241
|
Thermo Scientific™
291-4545 |
SFCA | 500 ml | 0.45 μm | 45 mm |
132.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10139800
|
Thermo Scientific™
292-3320 |
SFCA | 1000 mL | 0.2 μm | 33mm |
216.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10790592
|
Thermo Scientific™
292-4520 |
SFCA | 1000 ml | 0.2 μm | 45 mm |
214.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10441411
|
Thermo Scientific™
596-3320 |
PES | 150 ml | 0.2 μm | 33 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura, sieri, additivi e tamponi. Ad alta portata e resa elevata per una maggiore efficienza di filtrazione. Esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto.
Caratteristiche::- Contrassegnati con numero di catalogo, tipo di membrana, dimensione dei pori, numero di lotto e data di scadenza per una facile tracciabilità
- Sterilizzati con radiazione gamma e confezionati singolarmente per una durata di conservazione sterile di 5 anni
- Graduazioni stampate per una facile visualizzazione delle dimensioni del campione
- Braccio laterale con adattatore per tubo a sgancio rapido per agevolare la sostituzione fra i filtri
- Non citotossici, apirogeni
Membrane in polietersulfone (PES):
- La membrana in PES è la scelta migliore per i fluidi di coltura cellulare. Ad assorbimento proteico minimo per garantire l'equilibrio delle proteine e con un livello minimo di estraibili per assicurare la purezza dei terreni
- La membrana in PES asimmetrica e l'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto garantiscono una maggiore efficienza di filtrazione dei liquidi con portata e resa elevata
- Utilizzare le membrane da 0.2 μm per la filtrazione sterile e le membrane da 0.45 μm per la chiarificazione dei liquidi e la rimozione delle particelle
Comprende:
Camera graduata in polistirene; collo con codifica a colori blu e braccio laterale con tappo di sfiato in cellulosa e raccordo del tubo a sgancio rapido; membrane di 50, 75 o 90 mm di diametro; fondo filettato per il fissaggio su flaconi con dimensioni del collo di 33 o 45 mm.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Single-use | |
Polystyrene | |
12 | |
Bottle Top Filter |
Membrane Filter | |
Sterile | |
12 | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.