Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Le membrane in PES e il design Rapid-Flow offrono una maggiore efficienza di filtrazione con portata e resa elevate, unitamente alla protezione dalla contaminazione delle colture cellulari.
Marca: Thermo Scientific™ 151-4020
163.10 EUR valido fino al 2024-09-27
Usa il codice promo "21650" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.67300kg
Descrizione
Le unità filtranti monouso Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ membrana in PES garantiscono una maggiore protezione dei campioni e una migliore efficienza di filtrazione. Queste unità sono caratterizzate dall'esclusivo design Rapid-Flow della piastra di supporto, con portata e resa elevate. L'ultima linea di difesa contro la contaminazione delle colture cellulari—le membrane in polietersulfone (PES) a basso assorbimento proteico e basso livello di estraibili sono la scelta ottimale per la filtrazione sterile dei terreni di colture cellulari, sieri, additivi e tamponi.
Camera superiore- Si separa dal raccoglitore per facilitare l'accesso al prodotto filtrato
- Dimensione dei pori, tipo di membrana, numero di catalogo, numero di lotto e data di scadenza (esclusi i modelli da 115 ml) chiaramente indicati per la tracciabilità
- Il tappo a vite a tenuta ermetica† elimina le variazioni di pH nel raccoglitore per prolungare la durata di conservazione dei liquidi
- Un contenitore ideale per la conservazione
Membrana in nylon
- Estraibili bassi e naturalmente idrofilo
- Non contiene agenti umidificanti ed è resistente all'alcol
- Collare rosso per individuare facilmente la membrana corretta per la propria applicazione
- La membrana senza tampone riduce al minimo la formazione di schiuma nei campioni proteici
- Apirogeni e non citotossici
- Sterilizzati con raggi gamma e confezionati singolarmente per una sterilizzazione garantita 5 anni
Comprende:
Coperchio in polistirene; camera superiore graduata e flacone di raccolta; filtro a membrana integrato; braccio laterale con tappo in cellulosa; raccordo del tubo a sgancio rapido.
Nota:
† Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Single-use | |
0.2 μm | |
12 | |
Unità filtranti | |
500 ml | |
Sterile |
Nylon | |
Sterile | |
12 | |
500 ml | |
75 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.