Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular HDPE Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10373401
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10373401
Marca: Thermo Scientific™ 20070064
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli.
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli. I flaconi in HDPE rettangolari con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi tondi. I flaconi in HDPE sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento.
  • L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli fa di questi contenitori una soluzione ideale per la protezione dei campioni
  • La forma rettangolare facilita l'inserimento nel congelatore per la conservazione fino a -100 °C (-148 °F)
  • Le coperture senza liner garantiscono una perfetta protezione a tenuta ermetica grazie all'assenza di un liner che potrebbe ripiegarsi, provocare perdite e la contaminazione dei reagenti
  • A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 64 once, 2000 ml
Capacità (sistema metrico) 2 l
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia rettangolare a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) interno collo 2 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 51 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
N. per custodia 12
N. per confezione 4
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 84 mm
Colore chiusura Naturale, traslucido
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rectangular
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 242 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 63 mm
Diametro (sistema metrico) 152.4 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.