Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
339.32 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Descrizione
Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
- Natural, high-density polyethylene
- Natural, polypropylene screw closure
- Not autoclavable
Ordering Information:
Bottles and closures are bulk-packed in separate polybags within the same carton.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 4 oz., 125 mL |
Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
Colore | Translucent |
Descrizione | Graduated Square Bottle |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
Include | Molded-in graduations |
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 250 |
N. per confezione | 250 |