Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure
Codice prodotto. 10037950
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 96
Codice prodotto. 10037950
Marca: Thermo Scientific™ 20190030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile eliminare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio grazie a questi flaconi, ideali per la conservazione e il campionamento di principi attivi farmaceutici e prodotti intermedi di reazione.
È possibile eliminare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio con i flaconi da conservazione in PETG quadrati certificati sterili e apirogeni Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Ideali per la conservazione e il campionamento dei principi attivi farmaceutici e dei prodotti intermedi, adatti anche per la preparazione e la conservazione di tamponi, colture o per la conservazione prolungata di liquidi pH-sensibili come i terreni di coltura.
Caratteristiche
  • In robusto polietilene tereftalato modificato con glicolo (PETG) antiurto
  • Adatti alla conservazione in congelatore fino a -40°C
  • Fascia termoretraibile intorno alla chiusura e al collo che funge da sigillo antimanomissione
  • Flaconi a tenuta ermetica e chiusure in HDPE in dotazione
  • Sterili e apirogeni
  • Disponibili in formato a basso contenuto di particolati
  • Supportati da un'ampia documentazione di convalida
Informazioni per l'ordine:
  • Confezionati in vassoi avvolti in pellicola termoretraibile.
Nota:
  • Il formato da 2 l è dotato di impugnature stampate.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.496 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.55 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 14 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stoccaggio con congelamento fino a meno 40 gradi Celsius, Media/Buffer Storage, Storage
Materiale PETG
N. per custodia 96/Cs.
N. per confezione 24/Pk.
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Certificazione/Conformità Bottiglie e chiusure sono dotate di certificazione di sterilizzazione con radiazioni (SAL 10-6), apirogenicità e non citotossicità e sono conformi alle linee guida USP Classe VI.
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2,52in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 20 mm
Diametro (sistema metrico) 38 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.