Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stopcocks
Codice prodotto. 15223079
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15223079
Marca: Thermo Scientific™ 64600004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Develop in-house fluid transfer systems for accurate filling or dispensing. These stopcocks provide reliable, accurate liquid flow control.
Permit reliable, accurate liquid flow control in liquid handling systems by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Stopcocks. They are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems for one-way fluid path for accurate filling or dispensing. The two-way stopcocks feature serrated tubulation on each end.
  • Serrated tubulation on each end accepts 1/2″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene with Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Foro spina 4 mm
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1
N. per custodia 6
Da utilizzare con (apparecchiatura) In-House Fluid Transfer System
Plug Material Polypropylene
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.