Learn More
Thermo Scientific™ Protezioni per superfici Nalgene™ Super Versi-Dry™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10182361
Click to view available options
Descrizione:
Long Mat
Roll
Rotolo da 250 piedi
Table Mat
Tappetino per banco di piccole dimensioni
Tappetino per cappa aspirante
Wide Roll
Dimensione della confezione:
4 rotoli
61m
Pezzo
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 175
pezzi 350
pezzi 50
Codice prodotto. 10182361
Marca: Thermo Scientific™ 7401800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Absorb spills and cushion breakable items with long-lasting, waterproof, skid-resistant and chemical-resistant surface protectors.
Absorb spills and cushion breakable items with Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protectors. They are long-lasting, waterproof, skid-resistant and chemical-resistant. The cloth-like top layer will not fall apart even when wet.
  • Cushioned surface minimizes breakage of glass labware when dropped or tipped over
  • Sheets lie flat and are skid resistant
  • Low-pile flat surface provides stability for glassware that is likely to tip
  • Polyethylene backing resists harsh chemicals and protects benchtop from spills and corrosion
  • Super Versi-Dry quickly absorbs up to 1050mL/m2 to quickly absorb spills with thousands of Thermo Scientific Thirsty Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Surface Protector
Assorbanza 1050 mL/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema metrico) 51 cm
Descrizione Tappetino per banco di piccole dimensioni
N. per custodia 350
N. per confezione 350
Descrizione articolo Versi-Dry Super Absorbant Mat 18 in. x 20 in.; 350 mats/case