Learn More
Thermo Scientific™ Protezioni per superfici Nalgene™ Super Versi-Dry™
Click to view available options
Descrizione:
Long Mat
Roll
Rotolo da 250 piedi
Table Mat
Tappetino per banco di piccole dimensioni
Tappetino per cappa aspirante
Wide Roll
Dimensione della confezione:
4 rotoli
61m
Pezzo
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 175
pezzi 350
pezzi 50
Descrizione
Absorb spills and cushion breakable items with Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protectors. They are long-lasting, waterproof, skid-resistant and chemical-resistant. The cloth-like top layer will not fall apart even when wet.
- Cushioned surface minimizes breakage of glass labware when dropped or tipped over
- Sheets lie flat and are skid resistant
- Low-pile flat surface provides stability for glassware that is likely to tip
- Polyethylene backing resists harsh chemicals and protects benchtop from spills and corrosion
- Super Versi-Dry quickly absorbs up to 1050mL/m2 to quickly absorb spills with thousands of Thermo Scientific Thirsty Cells
Specifica
Specifica
| Product Type | Surface Protector |
| Assorbanza | 1050 mL/m2 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 200 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60.96 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 40 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 101.6 cm |
| Descrizione | Wide Roll |
| N. per custodia | 1 Roll |
| N. per confezione | 1 Roll |
| Descrizione articolo | Versi-Dry Super Absorbant 40 in. x 200 ft.; 1 roll x 200 ft. |