Learn More
Thermo Scientific™ Protezioni per superfici Nalgene™ Super Versi-Dry™
GREENER_CHOICE
Absorb spills and cushion breakable items with long-lasting, waterproof, skid-resistant and chemical-resistant surface protectors.
189.00€ - 536.00€
Specifica
Product Type Surface Protector
Assorbanza 1050 mL/m2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Descrizione Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
10661922
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74000-00
Rotolo da 250 piedi 250 ft. 20 in.
294.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10182361
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
74018-00
Tappetino per banco di piccole dimensioni 18 in. 20 in.
536.00€
pezzi 350
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10395951
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74040-00
Long Mat 18 in. 40 in.
498.00€
pezzi 175
Spedizione stimata: 10-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10460733
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74043-00
Table Mat 20 in. 43 in.
511.00€
pezzi 150
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10779441
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74050-00
Roll 100 ft. 20 in.
422.00€
4 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10789601
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74200-00
Wide Roll 200 ft. 40 in.
351.00€
61m
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10325861
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74218-00
Tappetino per cappa aspirante 18 in. 20 in.
189.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10264461
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
74240-00
Long Mat 18 in. 40 in.
235.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Absorb spills and cushion breakable items with Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Surface Protectors. They are long-lasting, waterproof, skid-resistant and chemical-resistant. The cloth-like top layer will not fall apart even when wet.
  • Cushioned surface minimizes breakage of glass labware when dropped or tipped over
  • Sheets lie flat and are skid resistant
  • Low-pile flat surface provides stability for glassware that is likely to tip
  • Polyethylene backing resists harsh chemicals and protects benchtop from spills and corrosion
  • Super Versi-Dry quickly absorbs up to 1050mL/m2 to quickly absorb spills with thousands of Thermo Scientific Thirsty Cells
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in. 
Specifica
Specifica
Surface Protector
1050 mL/m2