Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Three-way Stopcock
Descrizione
Sperimenta la flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T Thermo Scientific™ Nalgene™ che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
- Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts 1/4″ through 5/16″ tubing
- Polypropylene, with non-seizing, leakproof† Teflon™ TFE plug
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Tipo | Rubinetto d’arresto |
| Foro spina | 2 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 1 |
| N. per custodia | 4 |
| Plug Material | Polypropylene |
| Outlet Port | Tubulated |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.