Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10149970
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Orange
Red
Rosso
White
Yellow
Matrice:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10149970
Marca: Thermo Scientific™ 59700313
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
I rack Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro. Stampati in un unico pezzo per garantire un'eccezionale resistenza e una lunga durata, i rack non hanno alcun rivestimento che possa scheggiarsi, scollarsi o arrugginire.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rack, provette per test Unwire
Descrizione Rack per provette Unwire
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 4 x 2.25 pollici (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,25 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.