Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10333461
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Orange
Red
Rosso
White
Yellow
Matrice:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10333461
Marca: Thermo Scientific™ 59700213
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Add to basket
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
I rack Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro. Stampati in un unico pezzo per garantire un'eccezionale resistenza e una lunga durata, i rack non hanno alcun rivestimento che possa scheggiarsi, scollarsi o arrugginire.
  • Grazie alla finitura liscia, la possibilità di contaminazione è inferiore. Inoltre, non sono presenti saldature e bordi taglienti.
  • Sulle piastre terminali è possibile apporre etichette di grandi dimensioni per una facile identificazione dei campioni.
  • La gravità specifica del prodotto è superiore a quella dell'acqua, così rimane immerso nel bagno senza galleggiare.
  • Il rack resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
  • Disponibili in sei colori luminosi per favorire l'organizzazione dei campioni.
  • Le provette coniche da 15 ml sono indicate per rack da 20 mm; quelle coniche da 50 ml per i rack da 30 mm.
  • Non è necessario alcun assemblaggio; il rack è pronto per l'uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Rack, provette per test Unwire
Descrizione Rack per provette Unwire
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Yellow
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 4 x 2.25 pollici (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,25 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Show More Show Less
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.