Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10495061
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Orange
Red
Rosso
White
Yellow
Matrice:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10495061
Marca: Thermo Scientific™ 59700416
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
I rack Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro. Stampati in un unico pezzo per garantire un'eccezionale resistenza e una lunga durata, i rack non hanno alcun rivestimento che possa scheggiarsi, scollarsi o arrugginire.
  • La finitura liscia lascia meno spazio all'attecchimento dei contaminanti; senza saldature che possono rompersi e senza bordi taglienti.
  • Le piastre terminali accettano etichette di grandi dimensioni per una facile identificazione dei campioni.
  • Peso specifico maggiore rispetto all'acqua per garantire l'immersione in un bagno d'acqua senza galleggiamento.
  • Resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e a temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
  • Disponibile in sei colori brillanti per organizzare i campioni in modo appropriato.
  • Le provette coniche da 15 ml possono essere utilizzate in rack da 20 mm; quelle da 50 ml in rack da 30 mm.
  • Non è richiesto l'assemblaggio, il rack è pronto per essere utilizzato.
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rack, provette per test Unwire
Descrizione Rack per provette Unwire
Matrice 6 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Capacità Tubes (16 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 16 mm
Dimensioni (L x P x A) 9.75 x 5 x 2.75 pollici (24.9 x 12.7 x 6.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 24.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,75 in.
Larghezza (sistema metrico) 12,7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.