Learn More
Thermo Scientific™ Cestelli universali Nalgene™
I cestini universali Nalgene™ Thermo Scientific™ consentono di trasportare oggetti di vetro, campioni o strumenti grazie alla realizzazione resistente con divisorio centrale e maniglia stampati.
35.30€ - 41.05€
Specifica
Product Type | Portabottiglie |
---|---|
Certificazione/Conformità | Standard OSHA 29CFR1910 |
Descrizione | Cestino universale |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasporto di vetreria, campioni, utensili |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10686541
|
Thermo Scientific™
7130-0010 |
Cestino universale | Polietilene (PE) |
41.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10606931
|
Thermo Scientific™
7134-0010 |
Cestino universale | Polipropilene (PP) |
35.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
I vassoi di servizio Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di trasportare vetreria, campioni o strumenti, grazie alla realizzazione robusta con divisorio centrale e maniglia stampati.
- Possibilità di scegliere tra polietilene o polipropilene autoclavabile
- Dimensioni esterne (L × P × A): 14.875 × 9.5 × 4.5″ (38 × 24 × 11 cm)
Specifica
Portabottiglie | |
Cestino universale | |
Per il trasporto di vetreria, campioni, utensili | |
1 | |
38 cm | |
24 cm | |
11 cm |
Standard OSHA 29CFR1910 | |
Autoclavable | |
6 | |
14.875 x 9.5 x 4.5 pollici (38 x 24 x 11 cm) | |
14.875 in. | |
9.5 in. | |
4.5 pollici |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.