Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
29.60€ - 32.95€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 12 |
N. per confezione | 1 |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10133532
|
Thermo Scientific™
4114-0038 |
125, 250mL flasks |
32.95€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10571033
|
Thermo Scientific™
4114-0045 |
500, 1000, 2000mL flasks |
29.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
- Blue high-density polyethylene with hydrophobic 0.2μm PTFE membrane
- Air exchange without unscrewing closure
- Membrane heat welded into place for effective sealing
Specifica
Blue | |
12 | |
Sterile |
HDPE | |
1 | |
Vented |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.