Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Economy Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga con chiusura Codice prodotto.: 10214071
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Flaconi Economy Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga con chiusura
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10214071
30 ml, 28 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Codice prodotto. 10214071
Marca: Thermo Scientific™ 21890001
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio.
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio. Sono una versione a tenuta ermetica, leggera e più flessibile rispetto ai flaconi di qualità da laboratorio Nalgene.
  • Economici e riciclabili
  • Questi flaconi a imboccatura ampia agevolano il riempimento con solidi o liquidi
  • I tappi non rivestiti internamente garantiscono una tenuta ermetica senza rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
  • A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 once, 30 ml
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia Economy traslucida a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 72
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Product Type Flacone Economy a imboccatura larga
Larghezza (sistema imperiale) 1,35in.
Altezza (sistema imperiale) 2,49in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422544 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/02/2025 Catalog Number2189-0001
Numero di lotto1317717 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2189-0001
Numero di lotto1299727 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2189-0001
Numero di lotto1299201 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2189-0001
Numero di lotto1307597 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2189-0001
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Fall in love with big savings
    Codice sconto: 24107
    Scade2025-03-28
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Flaconi Economy Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga con chiusura >