Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in HDPE Nalgene™ a imboccatura larga IP2
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 Bottles, sono indicati come contenitori interni in imballaggi combinati.
32.30€ - 249.00€
Specifica
Colore | Traslucido naturale |
---|---|
Descrizione | Bottiglie a imboccatura larga Passport IP2 |
Include | Tappi a vite in polipropilene (PP) |
Materiale | HDPE |
Certificazione/Conformità | Soddisfa i requisiti IATA, sezione del regolamento sulle merci pericolose (Dangerous Goods Regulations 5.0.2.9). |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10544441
|
Thermo Scientific™
2199-0004 |
125 ml |
32.30€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10712371
|
Thermo Scientific™
2199-0008 |
250 ml |
48.33€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10126040
|
Thermo Scientific™
2199-0016 |
500 ml |
79.50€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11319674
|
Thermo Scientific™
2199-0032 |
1000 ml |
249.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10277800
|
Thermo Scientific™
2199-0032 |
1000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 sono indicati per la conservazione di materiali secchi o liquidi. Flaconi economici ideali come contenitori interni per clienti che desiderino progettare, assemblare e certificare imballaggi combinati personalizzati, ideati per resistere alle rotture e alle perforazioni dovute a urti durante la spedizione.
- A tenuta ermetica†
- Ciascun lotto di flaconi è a prova di perdite a 15 psi (103 kPa)
- Imboccatura larga per facilità di riempimento
- In polietilene ad alta densità
- Tappi a vite in polipropilene inclusi
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Traslucido naturale | |
Tappi a vite in polipropilene (PP) | |
Soddisfa i requisiti IATA, sezione del regolamento sulle merci pericolose (Dangerous Goods Regulations 5.0.2.9). | |
Wide | |
IP2 Bottle | |
Screw Cap |
Bottiglie a imboccatura larga Passport IP2 | |
HDPE | |
Yes | |
Round | |
Polipropilene (PP) |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.