Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in HDPE ambra a imboccatura larga
Descrizione
I flaconi da laboratorio in HDPE ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ con imboccatura larga riducono la trasmissione di luce UV per proteggere i contenuti fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento. Tenuta ermetica† garantita.
- Il colore ambrato opaco riduce la trasmissione di luce UV per la protezione di contenuti fotosensibili
- L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool rende questi flaconi versatili nei casi in cui sia necessario ridurre l'esposizione alla luce
- Possono essere utilizzati in congelatore fino a -100 °C (-148 °F) per la conservazione a lungo termine
- I tappi non rivestiti internamente garantiscono prestazioni a tenuta ermetica senza un rivestimento che potrebbe piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
- Conforme ai requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima
- Prodotto conforme ai requisiti USP XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
- A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene ambrato
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Capacità | 1 once, 30 ml |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Ambra |
Descrizione | Bottiglia a imboccatura larga color ambra da laboratorio |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 21 mm |
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 72 |
N. per confezione | 12 |
Sterilità | Non sterile |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Documenti
Product Information
Manuals
Package Inserts
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1415937 | Certificato di conformità | 08/11/2024 | 2106-0001 |
1409386 | Certificato di conformità | 17/07/2024 | 2106-0001 |
1404871 | Certificato di conformità | 04/05/2024 | 2106-0001 |
1395981 | Certificato di conformità | 31/01/2024 | 2106-0001 |
1390218 | Certificato di conformità | 25/08/2023 | 2106-0001 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Grow Your Discovery
Fall in love with big savingsCodice sconto: 24107Scade: 2025-03-28
Days
10Hours
15Minutes
0Seconds
23
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.