Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio in HDPE a imboccatura larga Nalgene™
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™.
13.80€ - 165.00€
Specifica
Descrizione | Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio |
---|---|
Materiale | HDPE |
Certificazione/Conformità | Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. |
Closure Included | Yes |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10353501
|
Thermo Scientific™
2104-0001 |
30 ml | 28 mm |
13.80€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12891294
|
Thermo Scientific™
2104-0002 |
60 ml | 28 mm |
117.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10569831
|
Thermo Scientific™
2104-0004 |
125 ml | 38 mm |
27.65€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10623141
|
Thermo Scientific™
2104-0008 |
250 ml | 43 mm |
33.65€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10633141
|
Thermo Scientific™
2104-0016 |
500 ml | 53 mm |
59.30€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10547341
|
Thermo Scientific™
2104-0032 |
1 l | 63 mm |
38.15€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10652123
|
Thermo Scientific™
2104-0048 |
1500 mL | 63 mm |
165.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Offrono un'ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli e sono adatti agli utilizzi in congelatore a -100 °C; tenuta ermetica† garantita.
Caratteristiche- L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte delle sostanze corrosive rendono questi flaconi versatili e indispensabili per i laboratori
- Ideali per la conservazione, il trasporto e il confezionamento di liquidi—le pareti uniformi garantiscono una lunga durata e resistenza alle rotture o alle perforazioni
- I tappi senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione a tenuta ermetica senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
Specifica
Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Reusable | |
Wide Mouth Lab Quality Bottle | |
No |
HDPE | |
Yes | |
Larga | |
Chiusura a vite |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.