Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in PPCO a imboccatura larga con tappo
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con flaconi da laboratorio in PPCO, a imboccatura larga, Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 2105-0001
9.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con Thermo Scientific™ Nalgene™ con flaconi PPCO a imboccatura larga da laboratorio.
Caratteristiche:- Eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli
- Semitrasparente per una facile visualizzazione dei livelli dei liquidi
- Imboccatura larga per facilitare il riempimento
- Tappi non rivestiti internamente per prestazioni a tenuta† ermetica senza un rivestimento che potrebbe piegarsi causando perdite e contaminare le soluzioni
- Sterilizzabile in autoclave
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene
Nota:
Svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
.Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.Specifica
1 once, 30 ml | |
1 once | |
Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio | |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
12 | |
Naturale, traslucido | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
Wide Mouth Lab Quality Bottle | |
Senza rivestimento interno | |
28 mm | |
Chiusura a vite |
30 ml | |
Naturale, traslucido | |
21 mm | |
72 | |
Non sterile | |
28 mm | |
Yes | |
Ampio | |
63 mm | |
3.89 in. | |
Polipropilene (PP) | |
34 mm | |
No |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.