Learn More
Thermo Scientific™ Vasi in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ con chiusura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10473121
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10473121
Marca: Thermo Scientific™ 21180032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio.
Le giare in PPCO a imboccatura larga e pareti dritte Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali di laboratorio. Queste giare versatili semitrasparenti hanno un'eccellente resistenza chimica e possono essere sterilizzate in autoclave ripetutamente.
Features:
  • Wide mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval.
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures.
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking.
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700.
  • For 500mL and 1L sizes, remove closure and autoclave separately.
  • Polypropylene copolymer jars are not liquid leakproof, not recommended for liquid transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) 4.41 pollici
Include Tappi in polipropilene
Materiale PPCO
ID collo (sistema metrico) 112 mm
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Peso (sistema metrico) 0.18 kg
Chiarezza Translucent
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 151 mm
Product Type Straight-sided Jar
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Dimensione chiusura 120 mm
Diametro (sistema metrico) 112 mm
Tipo di chiusura Cap
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.