Learn More
Macherey-Nagel™ Nanaocolor™ Ammonium 3 Tube Tests
Guarantees maximum safety for the user because measurement is performed directly in the test tube. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Ammonium 3 Tube Tests automatically perform the measurement after the cuvette is inserted into the cuvette slot.
Marca: Macherey-Nagel™ 985003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35100kg
Descrizione
- Photometric determination of phosphate
- Reaction basis based on international approved standard methods like DIN-, EN-, ISO-, EPA- and APHA
- Tests contain accurate predosed reagents that are directly ready to use
- Every test box is equipped with a color-coded label and can be identified clearly
Specifica
20 test tubes Ammonium 3 1 tube Nanofix™ Ammonium 3 R2 1 test tube with blank value “NULL” |
|
20 | |
0.04-2.30mg/L NH4 -N 0.05-3.00mg/L NH4 */NH3 |
|
15 min. |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium nitroprusside, dichloroisocyanuric acid, Na salt