Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nanosep™ Centrifugal Devices with Omega™ Membrane
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) OD300C35
1828.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17174791
  • 1925.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 02-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
PES
Non-sterile
500/Pk.
EFA: 0.3 cm2
300 kDa
Polypropylene
50 to 500 μL (Sample)