Learn More
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugal Devices with Bio-Inert™ Membrane
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Include:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
pezzi 500
Descrizione
- Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Colore | Wildberry |
| Descrizione | EFA: 0.3 cm2 |
| Materiale (membrana) | Bio-Inert (modified nylon) |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Include | 24/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 50 to 500 μL (Sample) |