Learn More
Naphthol AS-BI phosphate, 93%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10474705
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1919-91-1
Formula molecolare C18H15BrNO6P
Molecular Weight (g/mol) 452.2
Numero MDL MFCD00004058
InChI Key HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthol as-bi phosphate, naphthol as bi phosphate, 7-bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, 2-naphthalenecarboxamide, 7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy, naphthol as-bi phosphoric acid, naphthol as-bi phosphoric acid solution, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl oxyphosphonic acid, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate, 2-naphthalenecarboxamide,7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, naphthol as-bl phosphate
PubChem CID 74715
IUPAC Name [6-bromo-3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-yl] dihydrogen phosphate
SMILES COC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=C(C=C3C=CC(=CC3=C2)Br)OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthol AS-BI phosphate
CAS min. % 91.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: partly soluble
Peso formulazione 452.2
Percent Purity 93%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Naphthol AS-BI phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.