Learn More
Naringin, MedChemExpress
MedChemExpress Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
79.65€ - 112.05€
Specifica
Materiale o nome chimico | Naringin |
---|---|
CAS | 10236-47-2 |
Colore | Off-White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C27H32O14 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16488878
|
Medchem Express
HY-N0153 |
10 g |
112.05€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16421496
|
Medchem Express
HY-N0153 |
200 mg |
79.65€
200mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.Specifica
Naringin | |
Off-White | |
C27H32O14 | |
DMSO : 250 mg/mL (430.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣Ethanol : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
580.53 | |
98.41% | |
Powder |
10236-47-2 | |
Research | |
Naringoside | |
O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)=CC(O)=C13 | |
580.53 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sicurezza e movimentazione
H302
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.