Learn More
Buerkle™ Narrow-necked bio-bottles PE
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- With screw connection
- Manufactured from renewable raw materials
- Green LDPE
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Colore | Transparent |
Sterilità | Non-sterile |
Colore chiusura | Green |
Certificazione/Conformità | Suitable for use with foodstuffs |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Graduated | No |
Bocca | Narrow |
Forma | Round |