Learn More
Nasco Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Linguette anti perforazione per evitare danni dovuti ai fili scoperti alle estremità. I sacchetti a chiusura semplificata Nasco™ Whirl-Pak™ sono ideali per l'analisi di campioni e altri prodotti.
Marca:  Nasco B01009
Codice prodotto. 11771664
  • 255.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Nasco™ Whirl-Pak™ Easy-To-Close Bags are ideal for sampling and product analysis.
  • Transparent polyethylene bags
  • Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
  • Gas sterilized, with documentation available
  • Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
  • Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
  • Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
  • Thickness, 2.25 to 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen and BPH free
  • Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
  • Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)
Specifica
Specifica
Plain Style
58 ml
Transparent
0.057 mm
2.25 mil
12.5 cm
2 oz.
Closing Tab
Polietilene
500/Pk.
12.5 x 7.5 cm
7.5 cm