Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™
Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm (5 x 3 pollici)
12.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici)
23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
23 x 15 cm
30 x 19 cm (12 x 7.5 pollici)
30.5 x 12.5 cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm (15 x 5 pollici)
38 x 15 cm
38 x 19 cm (15 x 7.5 pollici)
7.5 x 5.24 pollici (19 x 13 cm)
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 pollici)
Spessore (sistema imperiale):
2.25 mil
2.5 mil
3 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 500
Descrizione
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Easy-to-close bags are ideal for sampling and product analysis. Available in plain or write-on styles.
- Transparent polyethylene bags
- Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
- Gas sterilized, with documentation available
- Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
- Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
- Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
- Thickness, 2.25 to 4 mil
- RNase, DNase, pryogen and BPH free
- Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
- Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tipo scrivibile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2 once (59.15 ml) |
| Tipo di chiusura | Chiusura semplice |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polietilene |
| Sterilità | Sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 2.25 mil |
| Vedi altri risultati |