Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11791664 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm (5 x 3 pollici)
12.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici)
23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
23 x 15 cm
30 x 19 cm (12 x 7.5 pollici)
30.5 x 12.5 cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm (15 x 5 pollici)
38 x 15 cm
38 x 19 cm (15 x 7.5 pollici)
7.5 x 5.24 pollici (19 x 13 cm)
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 pollici)
Spessore (sistema imperiale):
2.25 mil
2.5 mil
3 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 500
Codice prodotto. 11791664
Marca: Whirl-Pak™ B01018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Linguette anti perforazione per evitare danni dovuti ai fili scoperti alle estremità. I sacchetti a chiusura semplificata Nasco™ Whirl-Pak™ sono ideali per l'analisi di campioni e altri prodotti.
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Easy-to-close bags are ideal for sampling and product analysis. Available in plain or write-on styles.
  • Transparent polyethylene bags
  • Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
  • Gas sterilized, with documentation available
  • Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
  • Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
  • Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
  • Thickness, 2.25 to 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen and BPH free
  • Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
  • Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)
Specifica
Descrizione Plain Style
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 13 oz.
Capacità (sistema metrico) 384 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Tipo di chiusura Closing Tab
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 3 mil
Senza lattice Yes
N. per confezione 500/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 500/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 7.5 x 5.24 pollici (19 x 13 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.24 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Product Type Sample Bag