Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Stand-Up Sample Bags
GREENER_CHOICE
Stand-Up Bags make it very easy to add material to the bag and to remove sample for testing or analysis. The flat bottom ensures stability and the wire tabs hold the top open for easy access.
Marca:  Nasco B01451WA
181.72 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11791796
  • 230.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient
  • Paper-like finish virtually eliminates ink smearing
  • Surface that will accept a variety of writing instruments
  • Sterilized after manufacturing
Specifica
Specifica
Whirl-Pak™ Stand-Up Bag
2 L
0.102 mm
82°C
38 x 19 cm (15 x 7.5 in.)
38 cm
19 cm
69 oz.
Sterile
250/Pk.
4 mil
15 in.
7.5 in.