Learn More
Nastorazepide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16499897
Marca: Medchem Express HY17617
MedChemExpress Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Nastorazepide
Forma fisica Solid
CAS 209219-38-5
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H36N4O5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Z-360
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (61.47 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(NC(N[C@H]2C(N(CC(C(C)(C)C)=O)C3=CC=CC=C3N(C4CCCCC4)C2)=O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 520.62
Peso formulazione 520.62
Percent Purity 99.05%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.