Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers and Decrimpers for Cleanrooms
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage.
Marca:  Thermo Scientific™ C4012-100SS
648.46 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15200379
  • 651.70€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use stainless-steel Thermo Scientific™ National Manual Crimpers and Decrimpers.
Crimpers provide a reproducible, secure vial closure; decrimpers allow easy removal of aluminum seals without breakage.
  • Stainless steel construction
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manual Crimper
Aluminum Seal
Industrial Chromatography
1 Ea.
11 mm
National