Learn More
Thermo Scientific™ Kit preassemblato Target DP™ National
Click to view available options
Colore chiusura:
Blue
Red
Setto:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Thermo Scientific™ National Preassembled Target DP Kits include 100 vials with pre-attached caps and septa.
- Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Descrizione | 2mL; Clear Glass; w/ID, PTFE/Silicone/PTFE Septa; Blue cap |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Setto | PTFE/Silicone/PTFE |
| Dimensione chiusura | 9-425 |
| Marking Spot | Sì |