Learn More
Thermo Scientific™ Kit preassemblato Target DP™ National
Codice prodotto. 11981593
Click to view available options
Colore chiusura:
Blue
Red
Setto:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11981593
Marca: Thermo Scientific™ C4000188WR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Preassembled Target DP Kits include 100 vials with pre-attached caps and septa.
Thermo Scientific™ National Preassembled Target DP Kits include 100 vials with pre-attached caps and septa.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Red
Colore (guarnizione) Red/White/Red
Descrizione Amber Glass I-D; Red
Colore Amber
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Silicone/PTFE
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot