Learn More
Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
Marca:  Thermo Scientific™ C4013-65A
40.24 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10006704
  • 40.44€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
  • Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
  • Eliminates septa push-through
  • Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black; Bonded Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 8-425
PTFE, Silicone, Polypropylene
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in.
8-425
Black
No
National