Learn More
Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-69A
Codice prodotto. 10096454
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
  • Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
  • Eliminates septa push-through
  • Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black; Bonded Preslit Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 13-425
Yes
National
PTFE, Silicone, Polypropylene
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in.
13-425