Learn More
Thermo Scientific™ Siringhe monouso interamente in plastica National Target
Queste siringhe monouso interamente in plastica consentono di erogare piccole quantità di liquido o di applicare pressione al filtro mediante i filtri per siringa.
Marca:  Thermo Scientific™ S7515-20
107.42 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10302685
  • 116.58€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Queste siringhe monouso, utilizzate con i filtri per siringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific ™ Target2™ consentono di erogare e filtrare volumi contenuti di liquidi. Le siringhe monouso in plastica Thermo Scientific™ National Target rappresentano la scelta ideale per tutte le applicazioni dei filtri per siringhe. Queste siringhe monouso presentano una struttura in due parti con cilindri in polipropilene e stantuffi in polietilene. In questo modo non sono più necessarie le guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma né il lubrificante a base di silicone o di olio nel cilindro.
  • Choose Luer-Slip or Luer Lock syringes, in capacities ranging from 1 to 50mL
  • Nonsterile
  • Bulk packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel)
Siringa Luer-Lock
20 ml
Filtro per siringa
Non-sterile
Siringhe Luer-Lock; capacità 20 ml
National Target
Luer Lock
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Siringhe monouso interamente in plastica National Target > Luer-Lok Syringes; 20mL Capacity
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.