Learn More
Thermo Scientific™ Siringhe monouso interamente in plastica National Target
Codice prodotto. 11901563
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 mL
50 ml
Product Type:
Luer-slip Syringe
Siringa Luer-Lock
Siringa Luer-Slip
SiringaLuer-Lock
SiringaLuer-Slip
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 11901563
Marca: Thermo Scientific™ S751050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Queste siringhe monouso interamente in plastica consentono di erogare piccole quantità di liquido o di applicare pressione al filtro mediante i filtri per siringa.
Queste siringhe monouso, utilizzate con i filtri per siringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific ™ Target2™ consentono di erogare e filtrare volumi contenuti di liquidi. Le siringhe monouso in plastica Thermo Scientific™ National Target rappresentano la scelta ideale per tutte le applicazioni dei filtri per siringhe. Queste siringhe monouso presentano una struttura in due parti con cilindri in polipropilene e stantuffi in polietilene. In questo modo non sono più necessarie le guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma né il lubrificante a base di silicone o di olio nel cilindro.
  • Siringhe con attacco Luer-Slip o Luer Lok con capacità comprese tra 1 e 50 ml
  • Non sterili
  • Sfuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel)
Descrizione Siringhe Luer-Slip, capacità 50 ml
Product Type SiringaLuer-Slip
Monouso
Volume (sistema metrico) 50 ml
Product Line National Target
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtropersiringa
Tipo di collegamento Luer Lock
Sterilità Non-sterile
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.