Learn More
Fisherbrand™ Tappi a pressione in polietilene naturale
Snaps onto glass rolled-rim specimen vials. ™
Marca: Fisherbrand™
18.98 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.60780kg
Descrizione
- Struttura in polietilene naturale
- Si posiziona a scatto sulle fiale per campioni con bordo arrotondato
- Supplied in quantities of 300
- Fiale in vendita separatamente
Specifica
22 mm | |
naturale | |
300/Pk. |
Polietilene | |
Snap-on | |
Glass Rolled-rim Specimen Vials |