Learn More
Cole-Parmer™ Natural Swivel Head Flask Brush
Easily clean bottles and flasks with this Natural Swivel Head Flask Brush.
Marca: Cole-Parmer™ 84550-55
77.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made with natural bristles, brush will not scratch glass.
- Brush fits a 2-1/3 in. standard taper neck with a 13 in. hardwood handle.
Specifica
Flask Brush | |
Wood | |
Natural | |
44.45 mm | |
24 in. | |
1 Ea. |
Natural Bristles | |
Bound Bristle Tip | |
1.75 in. | |
Easily clean bottles and flasks | |
609.6 mm |