Learn More
Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller
Codice prodotto. 10196492 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10196492
Marca: Memmert™ ONE14B02682
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 14 L
Gamma di temperatura 5°C to 200°C
Tipo Oil Bath
Materiale Stainless Steel
Warranty 3 Years
Lunghezza (sistema metrico) 578 mm
Larghezza (sistema metrico) 436 mm
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 19 kg
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz 1.8 W
Tensione 230 V
Wattage 1.8 w
Frequenza 50/60 Hz