Learn More
Memmert™ Natural Convection Standard Incubator with Single Display and Touchscreen, 256 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 12835883 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12835883
Marca: Memmert™ IN260
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Temperature Range: 5°C above ambient to 80°C
  • Il design è l'espressione di 65 anni di sviluppo continuo basato anche sul feedback degli utenti
  • Range di temperature fino a +80 °C
  • Modelli di otto dimensioni da 30 l a 750 l
  • Due varianti di modello: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
  • Sportelli doppi (interno in vetro, esterno in acciaio inox) per una visibilità completa senza impatti sulla temperatura
  • Attivazione del processo di sterilizzazione mediante ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Camera operativa e alloggiamento quasi interamente in acciaio inox di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Mantenimento di una temperatura precisa e costante indipendentemente dal volume della camera e dal carico
  • Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
  • Valori della temperatura di tutti gli incubatori misurati in base alle linee guida DIN 12880: 2007-05
  • Ogni incubatore è testato per la sicurezza con il simbolo 'CE'
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale
Descrizione Incubatore
Capacità (sistema metrico) 256 L
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Acciaio inox
Temperature Range (Metric) Da 5 a 80 °C
Tipo Standard Incubator
Display TFT a colori
Modello IN260
No. of Grids 9
Precisione termica 0.1 °K
Sensore di temperatura Pt100
Dimensioni interne (L x P x A) 500 x 640 x 800 mm
Dimensioni (L x P x A) A 1183 x L 824 x P 684 mm
Larghezza (sistema metrico) 824 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 640 mm
Altezza (sistema metrico) 1183 mm
Altezza (sistema metrico) interno 800 mm
Depth (Metric) Interior 500 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 161 kg
Peso (sistema metrico) 110 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.1/1.7 kW
Frequenza 50/60 Hz